Learn More
Triglycidyl Isocyanurate-d15, TRC
Codice prodotto. 30450016
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30450016 10 mg 10mg
30452894 1 mg 1mg
30455188 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30450016 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT79381710MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Triglycidyl Isocyanurate-d15
Formula molecolare C12D15N3O6
Quantità 10 mg
Sinonimo 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate-d15, 1,3,5-Triglycidyl-s-triazine-2,4,6-trione-d15, 1,3,5-Triglycidylhexahydro-1,3,5-triazine-2,4,6-trione-d15, 1,3,5-Triglycidylisocyanuric acid-d15, 1,3,5-Tris(2,3-epoxypropyl) isocyanurate-d15, 1,3,5- Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-trione-d15, 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-trione-d15, Glycidyl Isocyanurate-d15, N,N',N''-Triglycidyl isocyanurate-d15, NSC 269934, PTGIC-d15, TGT-d15, Triglycidyl isocyanurate-d15, Tris(2,3-epoxypropyl) Isocyanurate-d15, Tris(epoxypropyl) Isocyanurate-d15
InChI Formula InChI=1S/C12H15N3O6/c16-10-13(1-7-4-19-7)11(17)15(3-9-6-21-9)12(18)14(10)2-8-5-20-8/h7-9H,1-6H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D,8D,9D
SMILES O=C(N(C([2H])([2H])C1([2H])C([2H])([2H])O1)C(N2C([2H])([2H])C3([2H])C([2H])([2H])O3)=O)N(C([2H])([2H])C4([2H])C([2H])([2H])O4)C2=O
Molecular Weight (g/mol) 312.36