Learn More
Triglyme, TRC
Codice prodotto. 30456396
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30456396 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30456396 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT7938001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Triglyme
CAS 112-49-2
Formula molecolare C8 H18 O4
Quantità 1 g
Sinonimo 2,5,8,11-Tetraoxadodecane, 1,2-Bis(2-methoxyethoxy)ethane, Ansul Ether 161, DMTG, Ethane','1,2-bis(2-methoxyethoxy)-, Glyme 4, Hisolve MTM, Methyltriglyme, NSC 66400, Triethylene glycol dimethyl ether, Triglyme
InChI Formula InChI=1S/C8H18O4/c1-9-3-5-11-7-8-12-6-4-10-2/h3-8H2,1-2H3
SMILES COCCOCCOCCOC
IUPAC Name 1-methoxy-2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethane
Molecular Weight (g/mol) 178.23
Peso formulazione 178.1205