Learn More
Trihexyl Phosphate (>90%), TRC
Codice prodotto. 30454515
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30454515 500 mg 500mg
30449553 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30454515 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT794765500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2528-39-4
Formula molecolare C18H39O4P
Molecular Weight (g/mol) 350.47
Sinonimo Hexyl Phosphate, Tri(n-hexyl) Phosphate, Tri-N-hexyl Phosphate
IUPAC Name trihexyl phosphate
SMILES CCCCCCOP(=O)(OCCCCCC)OCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Trihexyl Phosphate
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C18H39O4P/c1-4-7-10-13-16-20-23(19,21-17-14-11-8-5-2)22-18-15-12-9-6-3/h4-18H2,1-3H3
Peso formulazione 350.2586