Learn More
Trihydroxycoprostane-d7 24-Phenylsulfonyl 3,7,12-Triethoxymethyl Ether, TRC
Codice prodotto. 30457363
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
2.50mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30457363 25 mg 25mg
30454136 2.5 mg 2.50mg
30454634 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30457363 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT79516725MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Trihydroxycoprostane-d7 24-Phenylsulfonyl 3,7,12-Triethoxymethyl Ether
Formula molecolare C42 D7 H63 O8 S
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C42H70O8S/c1-9-45-26-48-32-21-22-41(7)31(23-32)24-37(49-27-46-10-2)40-35-19-18-34(42(35,8)39(25-36(40)41)50-28-47-11-3)30(6)17-20-38(29(4)5)51(43,44)33-15-13-12-14-16-33/h12-16,29-32,34-40H,9-11,17-28H2,1-8H3/t30-,31+,32-,34-,35+,36+,37-,38?,39+,40+,41+,42-/m1/s1/i4D3,5D3,29D
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])(C(CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@@H](C[C@@H]4C[C@@H](CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](OCOCC)[C@]12C)OCOCC)OCOCC)S(=O)(=O)c5ccccc5)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC Name (3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-17-[(2R)-5-(benzenesulfonyl)-6,7,7,7-tetradeuterio-6-(trideuteriomethyl)heptan-2-yl]-3,7,12-tris(ethoxymethoxy)-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene
Molecular Weight (g/mol) 742.109
Peso formulazione 741.523