Specifica
| Materiale o nome chimico | Triiron dodecacarbonyl |
| Punto di fusione | 140.0°C |
| Colore | Black |
| Densità | 1.9900g/mL |
| Analisi elementare | 98.5% min. |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 99% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | Fe3(CO)12 |
| Quantità | 5 g |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Triiron dodecacarbonyl
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Solido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 2
- H371-Può provocare danni agli organi.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H228-Solido infiammabile.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.