Learn More
Triiron dodecacarbonyl, 99%, stabilized
Codice prodotto. 10416373 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10416373 25 g Bottiglia in vetro 25g
10115212 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10416373 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 209290250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 17685-52-8 | C12Fe3O12 | 503.66 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17685-52-8
Formula molecolare C12Fe3O12
Molecular Weight (g/mol) 503.66
Numero MDL MFCD00135617
Sinonimo triiron dodecarbonyl
Specifica
Materiale o nome chimico Triiron dodecacarbonyl
Punto di fusione 140.0°C
Colore Black
Densità 1.9900g/mL
Analisi elementare 98.5% min.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare Fe3(CO)12
Quantità 25 g
Fieser 04,534; 05,706; 07,144; 08,41
Gravità specifica 1.99
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Stabilizzatore 5 to 10% MeOH
Peso formulazione 503.66
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystals or Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Triiron dodecacarbonyl
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H371-Può provocare danni agli organi.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.