Learn More
Triisobutylaluminium, 1.0M solution in toluene, AcroSeal™
Codice prodotto. 10301753 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Flacone in vetro AcroSeal™
Unit Size:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Imballaggio Unit Size
10301753 800 mL AcroSeal™ Glass Bottle 800mL
10178692 100 mL Flacone in vetro AcroSeal™ 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 10301753 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 185428000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
View all promotions
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Add to basket
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 100-99-2 | C12H27Al | 198.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acido di Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 100-99-2 , 108-88-3
Formula molecolare C12H27Al
Molecular Weight (g/mol) 198.33
Numero MDL MFCD00008929
InChI Key MCULRUJILOGHCJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo triisobutylaluminum, triisobutylaluminium, aluminum, tris 2-methylpropyl, tibal, triisobutylalane, triisobutyl aluminum, aluminum, triisobutyl, tris isobutyl alane, tris isobutyl aluminum, unii-09p2thv2x4
PubChem CID 16682931
IUPAC Name tris(2-methylpropyl)alumane
SMILES CC(C)C[Al](CC(C)C)CC(C)C
Specifications
Materiale o nome chimico Triisobutylaluminium
Colore Colorless to Yellow
Nota nome 1.1M Solution in Toluene
Densità 0.8400g/mL
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Gravità specifica 0.84
Formula lineare [(CH3)2CHCH2]3Al
Quantità 800 mL
Punto d'infiammabilità 4°C
Fieser 09,486
Indice di Merck 10, 316
Forma fisica Soluzione
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts. Other solubilities: miscible with aromatic and aliphatic hydrocarbons
Peso formulazione 198.33
Percent Purity 24.5 to 25.5% (on Al basis)
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Triisobutylaluminium, solution in toluene
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Sostanza che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Hazard Statement
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Precautionary Statement
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.