Learn More
Triisopropanolamine, 95%
Codice prodotto. 11408847
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10,000 g
2500 g
500 g
Dimensione della confezione:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11408847 500 g 500g
11418847 2500 g 2500g
11428847 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11408847 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A19966.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 122-20-3 | C9H21NO3 | 191.271 g/mol
Major applications include water-based coating applications and agricultural products. Additional applications are antistat agents for polymers, corrosion inhibitor, electrodeposition/electrocoating, lubricants, paper, pigment dispersion, plastics, polyurethane additive, reaction intermediates, rubber curing, surfactants, mineral dispersion, and urethanes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Major applications include water-based coating applications and agricultural products. Additional applications are antistat agents for polymers, corrosion inhibitor, electrodeposition/electrocoating, lubricants, paper, pigment dispersion, plastics, polyurethane additive, reaction intermediates, rubber curing, surfactants, mineral dispersion, and urethanes.
Solubility
Insoluble in water. Soluble ethanol, diethyl ether, chloroform (slightly ), and methanol (>500 g/100g).
Notes
Hygroscopic. Store away from oxidizing agents, water/moisture. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition. Store under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 122-20-3
Formula molecolare C9H21NO3
Molecular Weight (g/mol) 191.271
Numero MDL MFCD00004533
InChI Key SLINHMUFWFWBMU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo triisopropanolamine, tipa, tri-2-propanolamine, tri-iso-propanolamine, tris 2-propanol amine, 2-propanol, 1,1',1-nitrilotris, tris 2-hydroxypropyl amine, 1,1',1-nitrilotripropan-2-ol, tris 2-hydroxy-1-propyl amine, caswell no. 891
PubChem CID 24730
IUPAC Name 1-[bis(2-hydroxypropyl)amino]propan-2-ol
SMILES CC(CN(CC(C)O)CC(C)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Triisopropanolamine
Punto di fusione 48°C to 52°C
Punti di ebollizione 189°C to 191°C (23 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Odore Amine-like
Formula lineare (CH3CHOHCH2)3N
Quantità 500 g
Beilstein 1071570
Sensibilità Hygroscopic
Informazioni di solubilità Insoluble in water. Soluble ethanol,diethyl ether,chloroform (slightly ),and methanol (>500g/100g).
Peso formulazione 191.27
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Triisopropanolamine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Triisopropanolamine