Learn More
Triisopropanolamine, 98%
Codice prodotto. 10279453 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
1 kg
10 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic Can
Dimensione della confezione:
100g
10kg
1kg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10279453 100 g Bottiglia in vetro 100g
10479930 5 g Bottiglia in vetro 5g
10388030 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
13488488 10 kg Plastic Can 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10279453 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 245761000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 122-20-3 | C9H21NO3 | 191.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 122-20-3
Formula molecolare C9H21NO3
Molecular Weight (g/mol) 191.27
Numero MDL MFCD00004533
InChI Key SLINHMUFWFWBMU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo triisopropanolamine, tipa, tri-2-propanolamine, tri-iso-propanolamine, tris 2-propanol amine, 2-propanol, 1,1',1-nitrilotris, tris 2-hydroxypropyl amine, 1,1',1-nitrilotripropan-2-ol, tris 2-hydroxy-1-propyl amine, caswell no. 891
PubChem CID 24730
IUPAC Name 1-[bis(2-hydroxypropyl)amino]propan-2-ol
SMILES CC(CN(CC(C)O)CC(C)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Triisopropanolamine
Punto di fusione 48.0°C to 52.0°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 190.0°C (23.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 160°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare N(CH2CH(OH)CH3)3
Quantità 100 g
Beilstein 04,762
Fieser 17,371; 12,445; 13,46
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, diethyl ether
Viscosità 138 mPa.s (60°C)
Peso formulazione 191.27
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Low Melting Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Triisopropanolamine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.