Learn More
Triisopropanolamine cyclic borate, 98+%
Codice prodotto. 10723275 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10723275 500 g Bottiglia in vetro 500g
10247500 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10723275 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 269245000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 101-00-8 | C9H18BNO3 | 199.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 101-00-8
Formula molecolare C9H18BNO3
Molecular Weight (g/mol) 199.06
Numero MDL MFCD03791298
InChI Key IWKGJTDSJPLUCE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo triisopropanolamine cyclic borate, 3,7,10-trimethyl-2,8,9-trioxa-5-aza-1-borabicyclo 3.3.3 undecane, borester 21, triisopropanolamine borate, boric acid, tris 1-amino-2-propyl ester, 2-propanol, 1,1',1-nitrilotri-, cyclic borate, 3,7,10-trimethyl-4,6,11-trioxa-1-aza-5-borabicyclo 3.3.3 undecane, 2,8,9-trioxa-5-aza-1-borabicyclo 3.3.3 undecane, 3,7,10-trimethyl, triisopropanolamineborate
PubChem CID 225550
IUPAC Name 3,7,10-trimethyl-4,6,11-trioxa-1-aza-5-borabicyclo[3.3.3]undecane
SMILES B12OC(CN(CC(O1)C)CC(O2)C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Triisopropanolamine cyclic borate
Punto di fusione 150°C to 157°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 500 g
Peso formulazione 199.06
Percent Purity 98+%
Forma fisica Crystalline Chunks and Needles