Learn More
Triisopropyl borate, 98+%
Codice prodotto. 10236630 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
80 g
750 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
750g
80g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10236630 80 g Bottiglia in vetro 80g
10713524 750 g Bottiglia in vetro 750g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10236630 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 188740800
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5419-55-6 | C9H21BO3 | 188.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5419-55-6
Formula molecolare C9H21BO3
Molecular Weight (g/mol) 188.07
Numero MDL MFCD00008872
InChI Key NHDIQVFFNDKAQU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo triisopropyl borate, isopropyl borate, triisopropoxyborane, triisopropoxyboron, boron isopropoxide, triisopropyl orthoborate, boric acid triisopropyl ester, triisopropoxy borane, boron triisopropoxide, boric acid h3bo3 , tris 1-methylethyl ester
PubChem CID 21531
IUPAC Name tripropan-2-yl borate
SMILES B(OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Triisopropyl borate
Punto di fusione -59°C
Colore Colorless
Densità 0.8140g/mL
Punti di ebollizione 140°C
Punto d'infiammabilità 17°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare [(CH3)2CHO]3B
Indice di rifrazione 1.3755 to 1.3775
Quantità 80 g
Beilstein 01, 363
Gravità specifica 0.814
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and benzene
Peso formulazione 188.07
Percent Purity 98+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Triisopropyl borate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Triisopropyl borate