Learn More
Triisopropyl Phosphate, TRC
Codice prodotto. 30453432
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30453432 1 g -
30454167 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30453432 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT7954161G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 513-02-0
Formula molecolare C9 H21 O4 P
Molecular Weight (g/mol) 224.23
Sinonimo Isopropyl phosphate ((C3H7O)3PO) (6CI,7CI), Phosphoric acid, triisopropyl ester (8CI), NSC 46370, NSC 62275, Triisopropoxyphosphine oxide, Triisopropyl phosphate
IUPAC Name tripropan-2-yl phosphate
SMILES CC(C)OP(=O)(OC(C)C)OC(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Triisopropyl phosphate
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C9H21O4P/c1-7(2)11-14(10,12-8(3)4)13-9(5)6/h7-9H,1-6H3
Peso formulazione 224.1177