Learn More
Triisopropyl phosphite, 90+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11462298
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11462298 250 mL 250mL
11423910 100 mL 100mL
11433910 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11462298 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15247.AK
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 116-17-6
Formula molecolare C9H21O3P
Molecular Weight (g/mol) 208.238
Numero MDL MFCD00008874
InChI Key SJHCUXCOGGKFAI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo triisopropyl phosphite, tri-2-propyl phosphite, phosphorous acid, tris 1-methylethyl ester, isopropyl phosphite, tri, triisopropoxyphosphine, phosphorous acid, triisopropyl ester, tri-2-propylphosphite, unii-rj7qu4yqun, triisopropylphosphite, tri-i-propylphosphite
PubChem CID 8304
IUPAC Name tripropan-2-yl phosphite
SMILES CC(C)OP(OC(C)C)OC(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Triisopropyl phosphite
Densità 0.908
Punti di ebollizione 63°C to 64°C (11 mmHg)
Punto d'infiammabilità 46°C (114°F)
Odore Characteristic
Indice di rifrazione 1.411
Quantità 250 mL
Numero UN UN1993
Beilstein 1701528
Sensibilità Air and moisture sensitive
Peso formulazione 208.24
Percent Purity ≥90%