Learn More
Triisopropyl phosphite, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11915151 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11915151 2.5 kg Bottiglia in vetro 2.50kg
10221153 5 g Bottiglia in vetro 5g
10784993 100 g Bottiglia in vetro 100g
10188992 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11915151 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 372380025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 116-17-6
Formula molecolare C9H21O3P
Molecular Weight (g/mol) 208.24
InChI Key SJHCUXCOGGKFAI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo triisopropyl phosphite, tri-2-propyl phosphite, phosphorous acid, tris 1-methylethyl ester, isopropyl phosphite, tri, triisopropoxyphosphine, phosphorous acid, triisopropyl ester, tri-2-propylphosphite, unii-rj7qu4yqun, triisopropylphosphite, tri-i-propylphosphite
PubChem CID 8304
IUPAC Name tripropan-2-yl phosphite
SMILES CC(C)OP(OC(C)C)OC(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Triisopropyl phosphite
Densità 0.9140g/mL
Punti di ebollizione 94°C to 95°C (66.6 hPa)
Punto d'infiammabilità 62°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare [(CH3)2CHO]3P
Indice di rifrazione 1.4095 to 1.4115
Quantità 2.5 kg
Beilstein 01,363
Fieser 01,1229; 16,36
Gravità specifica 0.914
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
Peso formulazione 208.24
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid