Learn More
Triisopropylsilane, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-205795
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Glass bottle
6485-79-6
C9H22Si
158.36
MFCD00009657
YDJXDYKQMRNUSA-UHFFFAOYSA-N
triisopropylsilane, tris propan-2-yl silane, triisopropyl silane, tri propan-2-yl silicon, tri-isopropylsilyl radical, triisopropylsilyl, tri-iso-propylsilane, ambotzrl-1102, pubchem12855
6327611
tri(propan-2-yl)silicon
CC(C)[SiH](C(C)C)C(C)C
6485-79-6
C9H22Si
158.36
MFCD00009657
YDJXDYKQMRNUSA-UHFFFAOYSA-N
triisopropylsilane, tris propan-2-yl silane, triisopropyl silane, tri propan-2-yl silicon, tri-isopropylsilyl radical, triisopropylsilyl, tri-iso-propylsilane, ambotzrl-1102, pubchem12855
6327611
tri(propan-2-yl)silicon
CC(C)[SiH](C(C)C)C(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reduction reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Triisopropylsilane
Nota nome 98%
Densità 0.7730g/mL
Punti di ebollizione 84.0°C to 86.0°C (35.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 37°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare [(CH3)2CH]3SiH
Indice di rifrazione 1.4340 to 1.4360
Quantità 10 g
Beilstein 04,IV,3907
Gravità specifica 0.773
Informazioni di solubilità Solubility in water: negligible
Peso formulazione 158.36
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Triisopropylsilane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.