Learn More
Triisopropylsilane, 98%, AcroSeal™
Codice prodotto. 11946161 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11946161 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11946161 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 446171000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 6485-79-6 | C9H22Si | 158.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Triisopropylsilane
Nota nome AcroSeal
CAS 6485-79-6
Densità 0.7730g/mL
Punti di ebollizione 84°C to 86°C (35.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 37°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Formula molecolare C9H22Si
Formula lineare [(CH3)2CH]3SiH
Indice di rifrazione 1.4340 to 1.436
Numero MDL MFCD00009657
Quantità 100 mL
Gravità specifica 0.773
Sinonimo triisopropylsilane, tris propan-2-yl silane, triisopropyl silane, tri propan-2-yl silicon, tri-isopropylsilyl radical, triisopropylsilyl, tri-iso-propylsilane, ambotzrl-1102, pubchem12855
Informazioni di solubilità Solubility in water: negligible
InChI Key YDJXDYKQMRNUSA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)[SiH](C(C)C)C(C)C
IUPAC Name tris(propan-2-yl)silane
Molecular Weight (g/mol) 158.36
PubChem CID 6327611
Peso formulazione 158.36
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Triisopropylsilane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.