Learn More
Triisopropylsilane, 98%
Codice prodotto. 10742831 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10742831 10 g Bottiglia in vetro 10g
10134650 50 g Bottiglia in vetro 50g
11925821 250 g Bottiglia in vetro 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10742831 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 214920100
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 6485-79-6 | C9H22Si | 158.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6485-79-6
Formula molecolare C9H22Si
Molecular Weight (g/mol) 158.36
Numero MDL MFCD00009657
InChI Key YDJXDYKQMRNUSA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo triisopropylsilane, tris propan-2-yl silane, triisopropyl silane, tri propan-2-yl silicon, tri-isopropylsilyl radical, triisopropylsilyl, tri-iso-propylsilane, ambotzrl-1102, pubchem12855
PubChem CID 6327611
IUPAC Name tri(propan-2-yl)silicon
SMILES CC(C)[SiH](C(C)C)C(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Triisopropylsilane
Nota nome 98%
Densità 0.7730g/mL
Punti di ebollizione 84.0°C to 86.0°C (35.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 37°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare [(CH3)2CH]3SiH
Indice di rifrazione 1.4340 to 1.4360
Quantità 10 g
Beilstein 04,IV,3907
Gravità specifica 0.773
Informazioni di solubilità Solubility in water: negligible
Peso formulazione 158.36
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Triisopropylsilane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.