Learn More
Triisopropylsilane, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Triisopropylsilane |
| CAS | 6485-79-6 |
| Formula molecolare | C9H22Si |
| Quantità | 50 g |
| Sinonimo | Tris(1-methylethyl)silane, Triisopropylhydrosilane |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H22Si/c1-7(2)10(8(3)4)9(5)6/h7-10H,1-6H3 |
| SMILES | CC(C)[SiH](C(C)C)C(C)C |
| IUPAC Name | tri(propan-2-yl)silane |
| Molecular Weight (g/mol) | 158.36 |
| Peso formulazione | 158.1491 |