Learn More
Triisopropylsilane, TRC
Codice prodotto. 30457045
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
Dimensione della confezione:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30457045 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30457045 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT770330250G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Triisopropylsilane
CAS 6485-79-6
Formula molecolare C9H22Si
Quantità 250 g
Sinonimo Tris(1-methylethyl)silane, Triisopropylhydrosilane
InChI Formula InChI=1S/C9H22Si/c1-7(2)10(8(3)4)9(5)6/h7-10H,1-6H3
SMILES CC(C)[SiH](C(C)C)C(C)C
IUPAC Name tri(propan-2-yl)silane
Molecular Weight (g/mol) 158.36
Peso formulazione 158.1491