Learn More
Triisopropylsilanol, TRC
Codice prodotto. 30416425
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30416425 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30416425 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT219868250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Triisopropylsilanol
CAS 17877-23-5
Formula molecolare C9 H22 O Si
Quantità 250 mg
Sinonimo 1,1,1-Tris(1-methylethyl)silanol
InChI Formula InChI=1S/C9H22OSi/c1-7(2)11(10,8(3)4)9(5)6/h7-10H,1-6H3
SMILES CC(C)[Si](O)(C(C)C)C(C)C
IUPAC Name hydroxy-tri(propan-2-yl)silane
Molecular Weight (g/mol) 174.356
Peso formulazione 174.144