Learn More
Triisopropylsilanol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Triisopropylsilanol |
| CAS | 17877-23-5 |
| Formula molecolare | C9 H22 O Si |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 1,1,1-Tris(1-methylethyl)silanol |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H22OSi/c1-7(2)11(10,8(3)4)9(5)6/h7-10H,1-6H3 |
| SMILES | CC(C)[Si](O)(C(C)C)C(C)C |
| IUPAC Name | hydroxy-tri(propan-2-yl)silane |
| Molecular Weight (g/mol) | 174.356 |
| Peso formulazione | 174.144 |