Learn More
Trilaurin, 98%
Codice prodotto. 10167632 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10167632 5 g Bottiglia in vetro 5g
10576982 25 g Bottiglia in vetro 25g
10330344 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10167632 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 421830050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 538-24-9 | C39H74O6 | 639.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 538-24-9
Formula molecolare C39H74O6
Molecular Weight (g/mol) 639.01
Numero MDL MFCD00026559
InChI Key VMPHSYLJUKZBJJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trilaurin, glycerol trilaurate, glyceryl tridodecanoate, glyceryl trilaurate, glycerin trilaurate, lauric acid triglyceride, tridodecanoin, lauric acid triglycerin ester, trilauroylglycerol, laurin, tri
PubChem CID 10851
ChEBI CHEBI:77389
IUPAC Name 2,3-di(dodecanoyloxy)propyl dodecanoate
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Trilaurin
Punto di fusione 45°C to 47°C
Colore White
Densità 0.9000g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Gravità specifica 0.9
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,diethyl ether,very soluble in acetone,benzene
Peso formulazione 639.01
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder