Learn More
Trilaurin, TRC
Codice prodotto. 30456531
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30456531 500 mg 500mg
30454761 1 g 1g
30452813 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30456531 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT795420500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 538-24-9
Formula molecolare C39 H74 O6
Molecular Weight (g/mol) 639
Sinonimo Dodecanoic acid 1,1',1' '-(1,2,3-propanetriyl) ester, Dodecanoic acid 1,2,3-propanetriyl ester, tri-Laurin, Dynasan 112, Glycerin tridodecanoate, Glycerin trilaurate, Glycerol trilaurate, Glyceryl laurate, Glyceryl tridodecanoate, Glyceryl trilaurate, LaLaLa triacylglycerol, Lauric acid triglyceride, Lauric acid triglycerin ester, Lauric triglyceride, NSC 4061, Tridodecanoin, Tridodecanoyl glycerol, Triglyceride LaLaLa, Trilaurin, Trilauroylglycerol
IUPAC Name 2,3-di(dodecanoyloxy)propyl dodecanoate
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Trilaurin
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C39H74O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-37(40)43-34-36(45-39(42)33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)35-44-38(41)32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h36H,4-35H2,1-3H3
Peso formulazione 638.5485