missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TRIM29 Antibody (TRIM29/1041), HRP, R&D Systems™

Codice prodotto. 18610396 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18610396 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18610396 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP247808H
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody

TRIM29 Monoclonal antibody specifically detects TRIM29 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene TRIM29
Applicazioni ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Clone TRIM29/1041
Coniugato HRP
Formulazione PBS
Alias gene Ataxia telangiectasia group D-associated protein, ATDC, ATDC ataxia-telangiectasia group D-associated protein, FLJ36085, tripartite motif containing 29, tripartite motif protein TRIM29, tripartite motif-containing 29, tripartite motif-containing protein 29
Specie ospite Mouse
Immunogeno Recombinant fragment (126 Amino acid residues between aa 1-200) of human TRIM29 protein (Uniprot: Q14134)
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 23650
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG2a κ
Linea di prodotti Novus
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.