Learn More
Novus Biologicals™ TRIM50C 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Codice prodotto. 18591072 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18591072 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18591072 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore H00378108T01
Specifica
Quantità 0.1 mL
Content And Storage Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Research Category Zinc Finger
Bersaglio TRIM50C
Sinonimo MGC45440, TRIM50CTripartite motif-containing protein 50 C, tripartite motif containing 74, tripartite motif-containing 50 C, tripartite motif-containing 74, tripartite motif-containing protein 74
Simbolo del gene TRIM74