Learn More
Trimellic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Trimellic Acid |
| CAS | 528-44-9 |
| Formula molecolare | C9H6O6 |
| Quantità | 50 g |
| Sinonimo | 1,2,4-Tricarboxybenzene, 1,3,4-Benzenetricarboxylic Acid, 1,4,5-Benzenetricarboxylic Acid, 4-Carboxyphthalic Acid, Benzene-1,2,5-tricarboxylic Acid, ETM, F-TMA, NSC 72986, Trimellitic Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H6O6/c10-7(11)4-1-2-5(8(12)13)6(3-4)9(14)15/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(C(=O)O)c(c1)C(=O)O |
| IUPAC Name | benzene-1,2,4-tricarboxylic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 210.14 |
| Peso formulazione | 210.0164 |