Learn More
Trimellic Acid, TRC
Codice prodotto. 30449821
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30449821 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30449821 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT79586010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Trimellic Acid
CAS 528-44-9
Formula molecolare C9H6O6
Quantità 10 g
Sinonimo 1,2,4-Tricarboxybenzene, 1,3,4-Benzenetricarboxylic Acid, 1,4,5-Benzenetricarboxylic Acid, 4-Carboxyphthalic Acid, Benzene-1,2,5-tricarboxylic Acid, ETM, F-TMA, NSC 72986, Trimellitic Acid
InChI Formula InChI=1S/C9H6O6/c10-7(11)4-1-2-5(8(12)13)6(3-4)9(14)15/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15)
SMILES OC(=O)c1ccc(C(=O)O)c(c1)C(=O)O
IUPAC Name benzene-1,2,4-tricarboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 210.14
Peso formulazione 210.0164