Learn More
Trimellitic Anhydride, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Trimellitic acid 1,2-anhydride |
| Quantità | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H4O5/c10-7(11)4-1-2-5-6(3-4)9(13)14-8(5)12/h1-3H,(H,10,11) |
| Peso formulazione | 192.0059 |