Learn More
Trimellitic Anhydride, TRC
Codice prodotto. 30457056
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30457056 50 g 50g
30456476 10 g 10g
30450073 250 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30457056 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT79586550G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 552-30-7
Formula molecolare C9 H4 O5
Molecular Weight (g/mol) 192.125
Sinonimo 5-Isobenzofurancarboxylic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-, 1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, anhydride (7CI), 1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, cyclic 1,2-anhydride (8CI), Trimellitic acid anhydride (6CI), 1,3-Dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid, 1,2,4-Benzenetricarboxylic acid 1,2-anhydride, 1,2,4-Benzenetricarboxylic anhydride, 1,3-Dioxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-carboxylic acid, 1,3-Dioxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carboxylic acid, 1,3-Dioxo-5-phthalancarboxylic acid, 4-Carboxyphthalic anhydride, Anhydrotrimellitic acid, Aradur 3380-1, Benzene-1,3,4-tricarboxylic anhydride, CE-X 23 Medium, Epon 9150, NSC 60252, TMA, TMA (anhydride), Trimellitic acid cyclic 1,2-anhydride, Trimellitic anhydride
IUPAC Name 1,3-dioxo-2-benzofuran-5-carboxylic acid
SMILES OC(=O)c1ccc2C(=O)OC(=O)c2c1
Specifica
Materiale o nome chimico Trimellitic acid 1,2-anhydride
Quantità 50 g
InChI Formula InChI=1S/C9H4O5/c10-7(11)4-1-2-5-6(3-4)9(13)14-8(5)12/h1-3H,(H,10,11)
Peso formulazione 192.0059