missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trimethobenzamide Hydrochloride, LoGiCal

Codice prodotto. 30462593
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30462593 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30462593 Fornitore LoGiCal N. del fornitore LGCFOR3281.00

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Trimethobenzamide Hydrochloride
CAS 554-92-7
Nomi componenti o analita Trimethobenzamide Hydrochloride
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C21 H28 N2 O5 . Cl H
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Benzamide, N-[[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]methyl]-3,4,5-trimethoxy-, hydrochloride (1:1), Benzamide, N-[[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]methyl]-3,4,5-trimethoxy-, monohydrochloride (9CI), Benzamide, N-[p-[2-(dimethylamino)ethoxy]benzyl]-3,4,5-trimethoxy-, hydrochloride (6CI,7CI), Benzamide, N-[p-[2-(dimethylamino)ethoxy]benzyl]-3,4,5-trimethoxy-, monohydrochloride (8CI), 4-(2-Dimethylaminoethoxy)-N-(3,4,5-trimethoxybenzoyl)benzylamine hydrochloride, Anaus, N-[p-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzyl]-3,4,5-trimethoxybenzamide hydrochloride, Ro 2-9578, Tigan, Tigan hydrochloride, Trimethobenzamide hydrochloride, Xametina
InChI Formula InChI=1S/C21H28N2O5.ClH/c1-23(2)10-11-28-17-8-6-15(7-9-17)14-22-21(24)16-12-18(25-3)20(27-5)19(13-16)26-4;/h6-9,12-13H,10-11,14H2,1-5H3,(H,22,24);1H
Tipo di soluzione Neat
SMILES Cl.COc1cc(cc(OC)c1OC)C(=O)NCc2ccc(OCCN(C)C)cc2
IUPAC Name N-[[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]methyl]-3,4,5-trimethoxybenzamide;hydrochloride
Industry Type Clinical Testing
Molecular Weight (g/mol) 424.92
Quantità 10 mg
Peso formulazione 424.1765 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.