Learn More
Trimethobenzamide hydrochloride, MedChemExpress
Descrizione
Trimethobenzamide hydrochloride is a blocker of the D2 receptor. Trimethobenzamide is an antiemetic used to prevent nausea and vomiting.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Trimethobenzamide hydrochloride |
| CAS | 554-92-7 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C21H29ClN2O5 |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | Ro 2-9578 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 100 mg/mL (235.34 mM) |
| SMILES | O=C(NCC1=CC=C(OCCN(C)C)C=C1)C2=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C2.Cl |
| Molecular Weight (g/mol) | 424.92 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only