Learn More
Trimethoprim, 99.8%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11485482 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11485482
Marca: MP Biomedicals 0219552701
Identificatori chimici
CAS 738-70-5
Formula molecolare C14H18N4O3
Molecular Weight (g/mol) 290.323
InChI Key IEDVJHCEMCRBQM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-Diamino-5-[3,4,5-trimethoxy-benzyl]pyrimidine
PubChem CID 5578
ChEBI CHEBI:45924
IUPAC Name 5-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)methyl]pyrimidine-2,4-diamine
SMILES COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)CC2=CN=C(N=C2N)N
Specifica
Materiale o nome chimico Trimethoprim
Tipo Trimethoprim
Forma fisica Powder
Colore White
Quantità 1 g
Intervallo percentuale saggio 0.998
Peso formulazione 290.3