Learn More
Trimethoprim, 99.8%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11495482 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11495482 5 g 5g
11485482 1 g 1g
11405492 25 g 25g
11415492 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11495482 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219552705
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    149.00€
    141.75€ / 5g
    Risparmia 7.25€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 738-70-5
Formula molecolare C14H18N4O3
Molecular Weight (g/mol) 290.323
InChI Key IEDVJHCEMCRBQM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-Diamino-5-[3,4,5-trimethoxy-benzyl]pyrimidine
PubChem CID 5578
ChEBI CHEBI:45924
IUPAC Name 5-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)methyl]pyrimidine-2,4-diamine
SMILES COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)CC2=CN=C(N=C2N)N
Specifica
Materiale o nome chimico Trimethoprim
Tipo Trimethoprim
Forma fisica Powder
Colore White
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 0.998
Peso formulazione 290.3
Percent Purity 99.8%
Grado Not Available
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Trimethoprim
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimethoprim