Learn More
Trimethoprim, LoGiCal
Codice prodotto. 30459892
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30459892 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30459892 Fornitore LoGiCal N. del fornitore LGCFOR0093.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Trimethoprim
CAS 738-70-5
Nomi componenti o analita Trimethoprim
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C14 H18 N4 O3
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Trimethoprim, 5-(3,4,5-Trimethoxybenzyl)pyrimidine-2,4-diamine, Pyrimidine, 2,4-diamino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)- (7CI,8CI), 2,4-Pyrimidinediamine, 5-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)methyl]-, 2,4-Diamino-5-(3',4',5'-trimethoxybenzyl)pyrimidine, 2,4-Diamino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidine, BW 56-72, Instalac, Monotrim, NIH 204, NSC 106568, Proloprim, Syraprim, Tiempe, Trimanyl, Trimethioprim, Trimetoprim, Trimogal, Trimopan, Trimpex, Triprim, Uretrim, Wellcoprim
InChI Formula InChI=1S/C14H18N4O3/c1-19-10-5-8(6-11(20-2)12(10)21-3)4-9-7-17-14(16)18-13(9)15/h5-7H,4H2,1-3H3,(H4,15,16,17,18)
Tipo di soluzione Neat
SMILES COc1cc(Cc2cnc(N)nc2N)cc(OC)c1OC
IUPAC Name 5-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)methyl]pyrimidine-2,4-diamine
Industry Type Clinical Testing
Molecular Weight (g/mol) 290.32
Quantità 10 mg
Peso formulazione 290.1379 g/mol