Learn More
Trimethoxy(2-phenylethyl)silane, TRC
Codice prodotto. 30457318
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30457318 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30457318 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT7974552.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Trimethoxy(2-phenylethyl)silane
CAS 49539-88-0
Formula molecolare C11H18O3Si
Quantità 2.5 g
Sinonimo [2-(Trimethoxysilyl)ethyl]benzene, (2-Phenylethyl)trimethoxysilane, P 113, P 113 (Silane Derivative), Phenethyltrimethoxysilane, SIP 6722.6, T 2869, β-(Trimethoxysilyl)ethylbenzene
InChI Formula InChI=1S/C11H18O3Si/c1-12-15(13-2,14-3)10-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8H,9-10H2,1-3H3
SMILES CO[Si](CCC1=CC=CC=C1)(OC)OC
IUPAC Name trimethoxy(phenethyl)silane
Molecular Weight (g/mol) 226.34
Peso formulazione 226.1