Learn More
Trimethoxyboroxine, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10638634 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10638634 25 g Bottiglia in vetro 25g
10638824 100 g Bottiglia in vetro 100g
10648824 250 g Bottiglia in vetro 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10638634 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 139960250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 102-24-9
Formula molecolare C3H9B3O6
Molecular Weight (g/mol) 173.53
Numero MDL MFCD00005946
InChI Key ZFMOJHVRFMOIGF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trimethoxyboroxine, trimethoxyboroxin, boroxin, trimethoxy, trimethoxycyclotriboroxane, 2,4,6-trimethoxyboroxin, triboron trimethyl hexaoxide, boroxin, 2,4,6-trimethoxy, boric acid h3b3o6 , trimethyl ester, trimethoxy-boroxi, trimethoxyboroxole
PubChem CID 66880
IUPAC Name 2,4,6-trimethoxy-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinane
SMILES COB1OB(OC)OB(OC)O1
Specifica
Materiale o nome chimico Trimethoxyboroxine
Punto di fusione 10°C to 11°C
Colore Colorless
Densità 1.2160g/mL
Punto d'infiammabilità 14°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.3996
Quantità 25 g
Gravità specifica 1.216
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
Viscosità 21.7 mm2/s (20°C)
Peso formulazione 173.53
Percent Purity 18 to 19.5% (as B)
Forma fisica Liquid