Specifica
| Materiale o nome chimico | Trimethoxysilane |
| Punto di fusione | -115°C |
| Colore | Colorless |
| Densità | 0.9600g/mL |
| Punti di ebollizione | 86°C |
| Punto d'infiammabilità | -9°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 94% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | HSi(OCH3)3 |
| Vedi altri risultati |