Learn More
Trimethoxysilane, 95%
Codice prodotto. 10106613 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100 GR
25 GR
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10106613 5 g Bottiglia in vetro 5 GR
10540164 25 g Bottiglia in vetro 25 GR
10014293 100 g Bottiglia in vetro 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10106613 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 392170050
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2487-90-3 | C3H10O3Si | 122.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2487-90-3
Formula molecolare C3H10O3Si
Molecular Weight (g/mol) 122.2
Numero MDL MFCD00008340
InChI Key PZJJKWKADRNWSW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trimethoxysilane, silane, trimethoxy, trimethoxy silane, unii-v1j39xpf91, c3h10o3si, trimethoxysilyl, silanem trimethoxy, trimethoxysilyl radical, 4-01-00-01266 beilstein handbook reference
PubChem CID 6327428
IUPAC Name trimethoxysilicon
SMILES CO[Si](OC)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Trimethoxysilane
Punto di fusione -115°C
Colore Colorless
Densità 0.9600g/mL
Punti di ebollizione 86°C
Punto d'infiammabilità -9°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HSi(OCH3)3
Indice di rifrazione 1.3570 to 1.3600 (20°C, 589nm)
Quantità 5 g
Gravità specifica 0.96
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
Peso formulazione 122.2
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Trimethoxysilane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Sostanza che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H261-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.
  • H330-Letale se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.