Learn More
Alfa Aesar™ Trimethyl 1,2,4-benzenetricarboxylate, 98%
Codice prodotto. 11495907
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11495907 25 g 25g
11405917 100 g 100g
11415917 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11495907 Fornitore Alfa Aesar™ N. del fornitore B24455.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 10-1-2459
Formula molecolare C12H12O6
Molecular Weight (g/mol) 252.22
Numero MDL MFCD00043629
InChI Key MJHNUUNSCNRGJE-UHFFFAOYSA-N
ChEBI CHEBI:29888
Specifica
Materiale o nome chimico Trimethyl 1,2,4-benzenetricarboxylate
Punto di fusione 38°C to 40°C
Punti di ebollizione 193°C to 195°C (12 mmHg)
Punto d'infiammabilità 182°C (360°F)
Quantità 25 g
Sinonimo diphosphoric acid, pyrophosphoric acid, phosphonooxyphosphonic acid, acide diphosphorique, unii-4e862e7grq, ppv, diphosphorsaeure, pyrophosphorsaeure, pyrophosphate tms4, d0n0jl
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C(=O)OC)C(=C1)C(=O)OC
IUPAC Name phosphono dihydrogen phosphate
PubChem CID 1023
Peso formulazione 252.22
Percent Purity 98%