Specifica
| Materiale o nome chimico | Trimethyl borate |
| Punto di fusione | -34.0°C |
| Densità | 0.9150g/mL |
| Punti di ebollizione | 68.0°C to 69.0°C |
| Punto d'infiammabilità | −8°C |
| Intervallo percentuale saggio | 99% |
| Imballaggio | AcroSeal™ Glass Bottle |
| Formula lineare | (CH3O)3B |
| Indice di rifrazione | 1.3562 to 1.3582 |
| Quantità | 800 mL |
| Vedi altri risultati |