Learn More
Trimethyl borate, 99%, AcroSeal™
Codice prodotto. 10566695 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10566695 100 mL AcroSeal™ Glass Bottle 100mL
10333295 800 mL AcroSeal™ Glass Bottle 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10566695 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 346121000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 121-43-7 | C3H9O3B | 103.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 121-43-7
Formula molecolare C3H9O3B
Molecular Weight (g/mol) 103.91
Numero MDL MFCD00008346
InChI Key WRECIMRULFAWHA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trimethoxyborane, methyl borate, trimethoxyboron, boric acid, trimethyl ester, trimethylborate, boric acid trimethyl ester, trimethoxyborine, borester o, boric acid h3bo3 , trimethyl ester, b och3 3
PubChem CID 8470
ChEBI CHEBI:38913
IUPAC Name trimethyl borate
SMILES B(OC)(OC)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Trimethyl borate
Punto di fusione -34.0°C
Densità 0.9150g/mL
Punti di ebollizione 68.0°C to 69.0°C
Punto d'infiammabilità −8°C
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Formula lineare (CH3O)3B
Indice di rifrazione 1.3562 to 1.3582
Quantità 100 mL
Beilstein 01, 287
Fieser 01,673; 13,218
Indice di Merck 15, 9882
Gravità specifica 0.915
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts. Other solubilities: miscible with thf,diethyl ether,hexane,methanol,,isopropylamine,and other organic liquids
Viscosità 0.36 mPa.s (25°C)
Peso formulazione 103.91
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Trimethyl borate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimethyl borate, methyl alcohol