Learn More
Trimethyl borate, 99%
Codice prodotto. 10774104 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10774104 2.5 kg Bottiglia in vetro 2.50kg
10061500 100 g Bottiglia in vetro 100g
10427160 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10774104 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 140120025
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 121-43-7 | C3H9O3B | 103.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 121-43-7
Numero MDL MFCD00008346
InChI Key WRECIMRULFAWHA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trimethoxyborane, methyl borate, trimethoxyboron, boric acid, trimethyl ester, trimethylborate, boric acid trimethyl ester, trimethoxyborine, borester o, boric acid h3bo3 , trimethyl ester, b och3 3
PubChem CID 8470
ChEBI CHEBI:38913
IUPAC Name trimethyl borate
SMILES B(OC)(OC)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Trimethyl borate
Nota nome 99%
Punto di fusione -34.0°C
Colore Colorless
Densità 0.9150g/mL
Punti di ebollizione 68.0°C to 69.0°C
Punto d'infiammabilità −8°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C3H9O3B
Formula lineare (CH3O)3B
Indice di rifrazione 1.3562 to 1.3582
Quantità 2.5 kg
Beilstein 01, 287
Fieser 01,673; 13,218
Indice di Merck 15, 9882
Gravità specifica 0.915
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts. Other solubilities: miscible with thf,diethyl ether,hexane,methanol,,isopropylamine,and other organic liquids
Molecular Weight (g/mol) 103.91
Viscosità 0.36 mPa.s (25°C)
Peso formulazione 103.91
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid