Learn More
Trimethyl Orthoacetate, TRC
Codice prodotto. 30457313
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Dimensione della confezione:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30457313 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30457313 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT79650550ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Trimethyl Orthoacetate
CAS 1445-45-0
Note sul grado di purezza GC
Formula molecolare C5H12O3
Quantità 50 mL
Sinonimo Orthoacetic Acid Trimethyl Ester, 1,1,1-Trimethoxyethane, Methyl Orthoacetate
InChI Formula InChI=1S/C5H12O3/c1-5(6-2,7-3)8-4/h1-4H3
SMILES COC(C)(OC)OC
IUPAC Name 1,1,1-trimethoxyethane
Molecular Weight (g/mol) 120.15
Peso formulazione 120.0786
Percent Purity >95