Learn More
Trimethyl orthoformate, 99+%, anhydrous, AcroSeal™
Codice prodotto. 11994941 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11994941 800 mL 800mL
11984941 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11994941 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 429288000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 149-73-5 | C4H10O3 | 106.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 149-73-5
Formula molecolare C4H10O3
Molecular Weight (g/mol) 106.12
InChI Key PYOKUURKVVELLB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trimethyl orthoformate, methyl orthoformate, methane, trimethoxy, orthoformic acid, trimethyl ester, orthoformic acid methyl ester, orthomravencan methylnaty, methoxymethylal, methylester kyseliny orthomravenci, unii-xam28819yj, orthoformic acid trimethyl ester
PubChem CID 9005
IUPAC Name trimethoxymethane
SMILES COC(OC)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Trimethyl orthoformate
Punto di fusione -53.0°C
Densità 0.9700g/mL
Punti di ebollizione 101.0°C to 102.0°C
Punto d'infiammabilità 13°C
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio AcroSeal glass Bottle
Formula lineare CH(OCH3)3
Indice di rifrazione 1.3780 to 1.3800
Quantità 800 mL
Indice di Merck 15,698
Gravità specifica 0.97
Informazioni di solubilità Solubility in water: 10g/L (hydrolysis). Other solubilities: soluble in organic solvents
Peso formulazione 106.12
Percent Purity 99+%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Trimethyl orthoformate
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.