Learn More
Trimethyl orthoformate, 99%
Codice prodotto. 10644812 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
1kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10644812 500 g Bottiglia in vetro 500g
10356740 100 g Bottiglia in vetro 100g
10572541 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
10217403 5 kg Plastic drum 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10644812 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 148665000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 149-73-5 | C4H10O3 | 106.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Alkylation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 149-73-5
Formula molecolare C4H10O3
Molecular Weight (g/mol) 106.12
Numero MDL MFCD00008483
InChI Key PYOKUURKVVELLB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trimethyl orthoformate, methyl orthoformate, methane, trimethoxy, orthoformic acid, trimethyl ester, orthoformic acid methyl ester, orthomravencan methylnaty, methoxymethylal, methylester kyseliny orthomravenci, unii-xam28819yj, orthoformic acid trimethyl ester
PubChem CID 9005
IUPAC Name trimethoxymethane
SMILES COC(OC)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Trimethyl orthoformate
Punto di fusione -53.0°C
Colore Colorless
Densità 0.9700g/mL
Punti di ebollizione 101.0°C to 102.0°C
Punto d'infiammabilità 13°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH(OCH3)3
Indice di rifrazione 1.3780 to 1.3800
Quantità 500 g
Beilstein 02, 19
Fieser 03,313; 04,540; 05,714; 08,507; 10,425; 14,330; 15,342
Indice di Merck 15, 6980
Gravità specifica 0.97
Informazioni di solubilità Solubility in water: 10g/L (hydrolysis). Other solubilities: soluble in organic solvents
Peso formulazione 106.12
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Trimethyl orthoformate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.