Learn More
Trimethyl Orthoformate, TRC
Codice prodotto. 30450761
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
Dimensione della confezione:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30450761 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30450761 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT796490250G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Trimethyl Orthoformate
CAS 149-73-5
Formula molecolare C4H10O3
Quantità 250 g
Sinonimo Methoxymethylal, Methyl Orthoformate, NSC 147479, Orthoformic Acid Methyl Ester, Perma-Flo OF, Trimethoxymethane
InChI Formula InChI=1S/C4H10O3/c1-5-4(6-2)7-3/h4H,1-3H3
SMILES COC(OC)OC
IUPAC Name trimethoxymethane
Molecular Weight (g/mol) 106.12
Peso formulazione 106.063