Learn More
Trimethyl Orthomethoxyacetate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Trimethyl Orthomethoxyacetate |
| CAS | 34359-77-8 |
| Formula molecolare | C6H14O4 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | Methoxyorthoacetic Acid Trimethyl Ester, 1,1,1,2-Tetramethoxyethane |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H14O4/c1-7-5-6(8-2,9-3)10-4/h5H2,1-4H3 |
| SMILES | COCC(OC)(OC)OC |
| IUPAC Name | 1,1,1,2-tetramethoxyethane |
| Molecular Weight (g/mol) | 150.17 |
| Peso formulazione | 150.0892 |