Learn More
Trimethyl Orthopropionate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Trimethyl Orthopropionate |
| CAS | 24823-81-2 |
| Formula molecolare | C6H14O3 |
| Quantità | 2.5 g |
| Sinonimo | 1,1,1-Trimethoxypropane |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H14O3/c1-5-6(7-2,8-3)9-4/h5H2,1-4H3 |
| SMILES | CCC(OC)(OC)OC |
| IUPAC Name | 1,1,1-trimethoxypropane |
| Molecular Weight (g/mol) | 134.17 |
| Peso formulazione | 134.0943 |