Learn More
Trimethyl Orthopropionate, TRC
Codice prodotto. 30456985
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30456985 250 mg 250mg
30453270 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30456985 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT796775250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Trimethyl Orthopropionate
CAS 24823-81-2
Formula molecolare C6H14O3
Quantità 250 mg
Sinonimo 1,1,1-Trimethoxypropane
InChI Formula InChI=1S/C6H14O3/c1-5-6(7-2,8-3)9-4/h5H2,1-4H3
SMILES CCC(OC)(OC)OC
IUPAC Name 1,1,1-trimethoxypropane
Molecular Weight (g/mol) 134.17
Peso formulazione 134.0943