Learn More
Trimethyl Orthovalerate, TRC
Codice prodotto. 30456877
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30456877 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30456877 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT7965755G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Trimethyl Orthovalerate
CAS 13820-09-2
Formula molecolare C8H18O3
Quantità 5 g
Sinonimo 1,1,1-Trimethoxypentane, Orthovaleric Acid Trimethyl Ester, Trimethyl Orthopentanoate
InChI Formula InChI=1S/C8H18O3/c1-5-6-7-8(9-2,10-3)11-4/h5-7H2,1-4H3
SMILES CCCCC(OC)(OC)OC
IUPAC Name 1,1,1-trimethoxypentane
Molecular Weight (g/mol) 162.23
Peso formulazione 162.1256